推荐产品
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
97% (CP)
表单
solution
浓度
100 μg/mL in ethanol
技术
mass spectrometry (MS): suitable
颜色
colorless
应用
detection
质量偏移
M+6
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](OS(=O)([O-])=O)CC3)/C3=C.[Na+]
InChI
1S/C27H44O5S.Na/c1-19-10-13-23(32-33(29,30)31)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)28;/h11-12,20,23-25,28H,1,6-10,13-18H2,2-5H3,(H,29,30,31);/q;+1/p-1/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24?,25?,27-;/m1./s1/i3D3,4D3;
InChI key
UVFUTTRHHIQISA-DZAJWRDGSA-M
一般描述
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 sulfate sodium salt is a deuterated vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
应用
包装
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14.0 °C - closed cup