solid
投料比
lactide:glycolide (50:50)
分子量
average Mw 100,000
组成
lactide:glycolide (50:50)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI key
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于组织工程和药物输送的可生物降解的聚合物
特点和优势
控释生物活性剂、缝线和可生物吸收植入器件。
外形
具有生物相容性且可生物降解的聚合物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3