Merck
797367
Sigma-Aldrich
1,2-二(4-硼酸基苯)-1,2-二苯乙烯
别名:
TPE-BA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H22B2O4
分子量:
420.07
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
96%
表单
solid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OB(O)C(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=C(B(O)O)C=C3)\C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C26H22B2O4/c29-27(30)23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(18-14-22)28(31)32/h1-18,29-32H/b26-25+
InChI key
CFKHFTZRFSABDV-OCEACIFDSA-N
一般描述
聚集诱导发光材料(AIEgens),例如硼酸官能化的四苯乙烯(TPE)形成发光剂(TPE-BA)。TPE-BA 可以与 D-葡萄糖形成寡硼酸酯。其他糖也可以与 TPE-BA 形成单加合物,但是一旦形成这种复合物,顺式二醇不再能进行低聚反应,因此发射强度非常低。因此,TPE-BA 可用作葡萄糖特异性探针。
应用
TPE-BA 是一种聚集诱导发光(AIE)染料,用于 Suzuki 反应和 D-葡萄糖检测。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yi Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(4), 660-663 (2010-12-22)
A conceptually new "light-up" biosensor with a high specificity for d-glucose (Glu) in aqueous media has been developed. The emission from a tetraphenylethene (TPE)-cored diboronic acid (1) was greatly boosted when the fluorogen was oligomerized with Glu because of restriction
商品
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens