Merck
797111
Sigma-Aldrich
5-ethynyl-1H-pyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4N2
CAS号:
分子量:
92.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
SMILES字符串
C#Cc1ccn[nH]1
InChI
1S/C5H4N2/c1-2-5-3-4-6-7-5/h1,3-4H,(H,6,7)
InChI key
KUOWLAMMSCRRFS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)