Merck
505773
开关,低压
blue Tefzel®, for use with 1/8 in. tubing
别名:
Tefzel® 1/8 英寸二通开关
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
材料
blue Tefzel®
描述
manual shut-off valve
特點
positions 2
製造商/商標名
Upchurch Scientific, Inc P-783
參數
600 psi max. pressure
接頭
1/4-28 female Upchurch in-line for 1/8 in. O.D. tubing
相容性
for use with 1/8 in. tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 为低压应用设计
  • 生物兼容,所有管路均为聚合物材质
带有 1/4-28 接头的 PEEK 或 Tefzel 阀门,可在最高为 1000 psi (70 kg/cm2) 的压力条件下使用。包括无凸缘的接头螺母和密封垫圈。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)