Merck
729442
Sigma-Aldrich
3-环戊烯-1-甲酸甲酯
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$41.30
$41.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$41.30
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O2
CAS号:
分子量:
126.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$41.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.451
密度
1.031 g/mL at 25 °C
官能团
ester
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC(=O)C1CC=CC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
CEOILRYKIJRPBZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
120.0 °F
闪点(°C)
48.9 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)