Merck
797057
Sigma-Aldrich
4-羟基间苯二甲酸
95%
别名:
4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$214.00
$214.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$214.00
About This Item
线性分子式:
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS号:
分子量:
182.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$214.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
solid
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)