Merck
796719
Sigma-Aldrich
4-Bromomethylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
95%
别名:
1-Boc-4-bromomethylpiperidine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$461.00
$461.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$461.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H20BrNO2
分子量:
278.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$461.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
95%
表单
solid
官能团
bromo
SMILES字符串
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(CBr)CC1
InChI
1S/C11H20BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
YGJXBTRLYHCWGD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)