Merck
794252
Sigma-Aldrich
2,7-Dimethyl-9(10H)-acridinone
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H13NO
分子量:
223.27
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
CC1=CC2=C(NC(C=CC(C)=C3)=C3C2=O)C=C1
InChI
1S/C15H13NO/c1-9-3-5-13-11(7-9)15(17)12-8-10(2)4-6-14(12)16-13/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
IBEGAUGEWHXHQH-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
Product was reported as an intermediate toward the synthesis of acridine-containing 1, 2-dioxetanes which have been utilized as thermochemiluminescence labels in bioanalysis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.