Merck
900694
Sigma-Aldrich
10-(3,5-二甲氧基苯基)-9-均三甲苯基-1,3,6,8-四甲氧基吖啶-10-溴四氟硼酸盐
≥93%
别名:
10-(3,5-dimethoxyphenyl)-1,3,6,8-tetramethoxy-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H36NO6BF4
分子量:
641.46
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥93%
形狀
powder or crystals
反應適用性
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
242-247 °C
活化光觸媒
460 nm
SMILES 字串
O(P(OC[C@@H](COC(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(=O)O)[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.N
應用
Nicewicz及其同事报道了一种强大的吖啶光催化剂,可作为过渡金属光催化剂的替代品,具有更高的化学稳定性和减弱的氧化还原电位。
产品适配我们的光反应器系列:包括Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0 (Z744080
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
相关内容
The Nicewicz lab is focused on the discovery of new and powerful reaction methodologies that proceed via the intermediacy of highly reactive cation radical species. Included in these transformations are anti-Markovnikov selective additions of amines, alcohols, carboxylic acids, amides and mineral acids to alkenes.