Merck
791830
Sigma-Aldrich
2-巯基吡嗪
97% (HPLC)
别名:
吡嗪-2-巯基
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$248.00
$248.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$248.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4N2S
CAS号:
分子量:
112.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$248.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97% (HPLC)
表单
solid
mp
207-213 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
SC1=NC=CN=C1
InChI
1S/C4H4N2S/c7-4-3-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,6,7)
InChI key
HKAVADYDPYUPRD-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)