Merck
790605
Sigma-Aldrich
Methyl-4,6-O-benzylidene-α-D-galactopyranoside
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18O6
CAS号:
分子量:
282.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +160°, c = 0.5% in methanol
mp
153-158 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@]2([H])OC(C3=CC=CC=C3)OC[C@@]2([H])O[C@@H]1OC
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12+,13?,14+/m1/s1
InChI 密鑰
VVSWDMJYIDBTMV-CQMHSGHYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3