Merck
779164
Sigma-Aldrich
2-叠氮甲苯 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
别名:
1-Azido-2-methylbenzene solution, 2-Methylphenyl azide solution, o-Tolyl azide solution
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 ML
$307.00
$307.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 ML
$307.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7N3
CAS号:
分子量:
133.15
Beilstein:
1447887
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$307.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
liquid
浓度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
杂质
≤2.0% water
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-10-8/h2-5H,1H3
InChI key
ZKGVLNVASIPVAU-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-18.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-28 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)