Merck
778990
Sigma-Aldrich
发烟硫酸
reagent grade, 65.5-68.0% free SO3 basis (with NaOH)
别名:
发烟硫酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2SO4 · (SO3)x
CAS号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
reagent grade
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
2 mmHg ( 25 °C)
濃度
65.5-68.0% in NaOH (free SO3 )
密度
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
InChI 密鑰
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
发烟硫酸是一种无机酸,通过向浓硫酸中加入三氧化硫生成。 它通常用于磺化反应。1 通过使用X射线光电子能谱(XPS)、衰减全反射(ATR)红外光谱和化学改性对使用发烟硫酸的聚丙烯(PP)膜的表面官能化进行了分析。据报道,可有助于溴吡啶核中甲基吡啶的溴化。发烟硫酸可氧化富勒烯C60以形成富勒烯聚合物。
注意
可能含有颗粒物
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bromination of methylpyridines in fuming sulfuric acid.
Van der Does L and Hertog HJD.
Rec. Trav. Chim., 84(7), 951-964 (1965)
Products of reaction of fullerene C60 with fuming sulfuric acid studied by IR and ESR spectroscopy.
Garkusha OG, et al.
Russian Chemical Bulletin, 51(4), 628-631 (2002)
Sulfonation of poly (propylene) films with fuming sulfuric acid.
Kaneko M and Sato H.
Macromolecular Chemistry and Physics, 206(4), 456-463 (2005)