Merck
777196
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-13C-benzoic acid
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC7H8O3
分子量:
153.14
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+7
SMILES 字串
OC(C1=CC=CC=C1O[13CH3])=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i11-3
InChI 密鑰
ILUJQPXNXACGAN-ZEWNHULJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)