Merck
773123
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asn(Trt)-OH
97% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H34N2O5
分子量:
610.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97% (HPLC)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]22/D -26.0°, c = 0.5% in dichloromethane
mp
231-235 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN([C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O)C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c1-41(38(45)46-26-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(37(43)44)25-36(42)40-39(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1
InChI 密鑰
YZBDIRBPZCFMAZ-DHUJRADRSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)