Merck
773077
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH
97%, for peptide synthesis
别名:
N-Methyl aspartic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$687.00
$687.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$687.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H27NO6
分子量:
425.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
$687.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH, 97%
方案
97%
表单
powder or crystals
旋光性
[α]22/D -39.0°, c = 0.5% in DMF
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
135-140 °C
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC([C@@H](N(C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)C)CC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-20(22(27)28)25(4)23(29)30-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChI key
CYWWLVIEAOUXGW-FQEVSTJZSA-N
应用
Fmoc protected N-methyl amino acid suitable for solid phase peptide synthesis. N-methyl amino acids have been shown to improve proteolytic stability of peptides.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)