方案
97% (HPLC)
表单
powder or crystals
旋光性
[α]22/D -14.0°, c = 1% in chloroform
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
189-194 °C (decomposition)
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChI key
JMBKBGOKNZZJQA-QHCPKHFHSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)