Merck
768944
Sigma-Aldrich
4-戊炔-1-胺 盐酸盐
≥97.0% (GC)
别名:
1-Amino-4-pentyne hydrochloride, 4-Pentynylamine hydrochloride, 5-Amino-1-pentyne hydrochloride
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$395.00
$395.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$395.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9N· HCl
分子量:
119.59
Beilstein:
7376466
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$395.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
97.0-103.0%
表单
powder
官能团
amine
SMILES字符串
C#CCCCN.Cl
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h1H,3-6H2;1H
InChI key
AJKFBGIRKUYQBB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)