Merck
767824
Sigma-Aldrich
iPE-Quick Kit
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$1,040.00
$1,040.00
预计发货时间2025年6月04日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$1,040.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.12
$1,040.00
预计发货时间2025年6月04日详情
索取更多信息
技術
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
品質等級
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
相关类别
應用
iPE-Quick Kit is intended for the advanced confirmation of target protein expression utilizing E. Coli extract before the use of the iPE kit (Prod. No. 905089).
包裝
For information on pricing and availability, please contact Stable Isotopes Customer Service.
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • Control DNA (pUC-CAT)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)