Merck
767123
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 thiol
generation 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
hydroxyl surface groups
形狀
solid
分子量
generation 4
特點
focal point thiol
號表面基團
16
mp
315-340 °C
儲存溫度
−20°C
一般說明
calculated mol. wt. 1819.9
應用
Thiol dendrons can be conjugated to varius noble surfaces or coupled to unsaturated carbon-carbon bonds using various radical initiators.
其他說明
bis-MPA 即 2,2-二羟甲基丙酸
法律資訊
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available