Merck
JKA3039
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, NH2, carboxyl reactive
别名:
mPEG-Propionaldehyde, Polyethylene glycol, mPEG-ALD, Methoxy-PEG-Propionaldehyde
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$728.00
$728.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$728.00
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2COH
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
$728.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
mPEG5K-Propionaldehyde, average Mn 5,000
形狀
solid
分子量
average Mn 5,000
反應適用性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: N-terminal amine reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: monofunctional
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Methoxy PEG Propionaldehyde. N-terminal amine reactive PEG; reacts at pH 5-8 in the presence of a reducing reagent.
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Xue, X., et al.
Process. Biochem., 49(7) (2014)