Merck
762245
Sigma-Aldrich
二- 叔-磷酸丁酯 钾盐
别名:
磷酸二--丁酯,钾盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$292.00
25 G
$968.00
$292.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$292.00
25 G
$968.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18KO4P
CAS号:
分子量:
248.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$292.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
247-252 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[K+].CC(C)(C)OP([O-])(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O4P.K/c1-7(2,3)11-13(9,10)12-8(4,5)6;/h1-6H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ZSWXMOQFFWMZQH-UHFFFAOYSA-M
应用
作为中间体用于制备N-磷酸氧甲基前药,其可提高生物可用性以制备钠离子导型磷酸(如KTi2(PO4)3)用于具有低热膨胀陶瓷的快离子导体。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)