Merck
761753
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzothiazole
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrNS
CAS号:
分子量:
228.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
75-80 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Cc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C8H6BrNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI key
OLQKNZNXLBILDD-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)