Merck
367907
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸钠
98%
别名:
三氟甲基磺酸钠, 三氟甲烷磺酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SO3Na
CAS号:
分子量:
172.06
Beilstein:
3728797
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
98%
形狀:
solid
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
253-255 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES 字串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Na/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三氟甲烷磺酸钠(三氟甲钠或NaOTf)是一种有效的催化剂,是参与许多有机反应的试剂。其主要应用包括催化不对称曼尼希型反应、水中曼尼希型反应和Diels-Alder反应。它也用作电池中的电解质。
應用
三氟甲磺酸钠可用作制备以下成分的试剂:
  • 芳基氟化物,通过银催化的芳基斯坦酮氟化反应。
  • 离子液体,例如三氟甲磺酸N, N -二烷基吡咯烷鎓,三氟甲磺酸N,N-二烷基咪唑鎓和三氟甲磺酸N-烷基吡啶鎓。
在伯醇与O-保护硫代糖苷的电化学O-糖基化反应中,它还可用作载体电解质。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Sodium 1, 1, 1-Trifluoromethanesulfonate
Surya PGK and Mathew T
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 132(34), 12150-12154 (2001)
Silver-catalyzed late-stage fluorination
Tang P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(34), 12150-12154 (2010)
Chenjuan Liu et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(16), 13534-13541 (2018-04-05)
Na-O2 batteries are regarded as promising candidates for energy storage. They have higher energy efficiency, rate capability, and chemical reversibility than Li-O2 batteries; in addition, sodium is cheaper and more abundant compared to lithium. However, inconsistent observations and instability of
Studies on ionic liquid based nanocomposite gel polymer electrolyte and its application in sodium battery
K Mishra, et al.
Materials Science and Engineering, B, 267, 115098-115098 (2021)
Bing Sun et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 29(48) (2017-04-05)
As a new family member of room-temperature aprotic metal-O