Merck
76020
Sigma-Aldrich
硫酸钡负载钯
10% Pd basis
别名:
Rosenmund 催化剂, 钯/钡 4
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$567.00
$567.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$567.00
About This Item
线性分子式:
Pd
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$567.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
lumps
反应适用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
浓度
10% Pd
SMILES字符串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
氢化反应催化剂
Usually supported on BaSO4, or an appropriate form of carbon, and useful catalyst for hydrogenations
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)