Merck
759953
Sigma-Aldrich
2-氯-4-(三氟甲基)喹啉
97%
别名:
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H5ClF3N
CAS号:
分子量:
231.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
39-42 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-9-5-7(10(12,13)14)6-3-1-2-4-8(6)15-9/h1-5H
InChI 密鑰
FNDXRWXUIYHEDU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)