Merck
758426
Sigma-Aldrich
4-氨基-3,5-二溴吡啶
95%
别名:
3,5-Dibromo-4-pyridinamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4Br2N2
CAS号:
分子量:
251.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
95%
化驗
95%
形狀
solid
mp
165-170 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Nc1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI 密鑰
MNRBVTDLMUNVLD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)