Merck
724939
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminoethyl)pyridine
97%
别名:
1-(2-Pyridyl)ethylamine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$135.00
$135.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$135.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N2
CAS号:
分子量:
122.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$135.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.528
密度
1.002 g/mL at 25 °C
官能团
amine
SMILES字符串
CC(N)c1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-4-2-3-5-9-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI key
PDNHLCRMUIGNBV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
闪点(°F)
173.8 °F
闪点(°C)
78.8 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1