Merck
758302
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-aminothiophene
96%
别名:
3-(tert-Butoxycarbonylamino)thiophene, 3-Thiophenecarbamic acid tert-butyl ester, N-3-Thienylcarbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$88.50
$88.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$88.50
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13NO2S
CAS号:
分子量:
199.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$88.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
96%
表单
solid
mp
135-140 °C
官能团
amine
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-9(2,3)12-8(11)10-7-4-5-13-6-7/h4-6H,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)