Merck
758167
Sigma-Aldrich
2-乙炔基噻吩
90%
别名:
2-Acetylenylthiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4S
CAS号:
分子量:
108.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
折射率
n20/D 1.580
密度
1.139 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C#Cc1cccs1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
InChI 密鑰
LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
108.0 °F
閃點(°C)
42.2 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)