Merck
757683
Sigma-Aldrich
Bis(trifluoromethanesulfonyl)methane
97%
别名:
Bis(trifluoromethylsulfonyl)methane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H2F6O4S2
CAS号:
分子量:
280.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
32-36 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O4S2/c4-2(5,6)14(10,11)1-15(12,13)3(7,8)9/h1H2
InChI 密鑰
QBOFWVRRMVGXIG-UHFFFAOYSA-N
應用
A useful, solid, non-hygroscopic, nonoxidizing, soluble in organic solvents ligand for Lanthanide chemistry
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available