Merck
756970
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol-4,5,6-13C3, 15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
别名:
2,3,5-Trichloro-6-hydroxypyridine-2,3,4-13C3, 15N, 3,5,6-Trichloro-2-pyridone-4,5,6-13C3,15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C2H2Cl315NO
分子量:
202.41
分類程式碼代碼:
12352101
同位素純度
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
化驗
≥97% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+4
SMILES 字串
Cl[13C]1=[13C](Cl)[13CH]=C(Cl)C(O)=[15N]1
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2