Merck
751243
Sigma-Aldrich
4-氨基-5-溴-2-氯吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4BrClN2
分子量:
207.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
127.3-128.4 °C
官能团
bromo
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1cc(Cl)ncc1Br
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
MGZWZNBANVSZLM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)