Merck
750808
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyaniline
95%
别名:
2-Amino-4-bromoanisole
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$119.00
$119.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$119.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8BrNO
CAS号:
分子量:
202.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$119.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
94-98 °C
官能团
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)