Merck
658820
Sigma-Aldrich
4-溴-2,6-二氯苯胺
97%
别名:
(4-Bromo-2,6-dichlorophenyl)amine, 2,6-二氯-4-溴苯胺, 4-Bromo-2,6-dichloro-benzenamine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$98.60
$98.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$98.60
About This Item
线性分子式:
C6H4BrCl2N
CAS号:
分子量:
240.91
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$98.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
83-87 °C
官能基
bromo
chloro
SMILES 字串
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI 密鑰
NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)