Merck
750573
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
97%
别名:
3-Bromo-p-tolualdehyde
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$209.00
$209.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$209.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7BrO
CAS号:
分子量:
199.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$209.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
47-52 °C
官能团
aldehyde
bromo
SMILES字符串
Cc1ccc(C=O)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
InChI key
WTXXUAHMTVAQHW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)