主要文件
777544
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
97%
别名:
3-Bromo-4-formylanisole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7BrO2
CAS号:
分子量:
215.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
75-77 °C
SMILES字符串
Brc1c(ccc(c1)OC)C=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,1H3
InChI key
ODISAUHBLBVQKC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)