Merck
750395
Sigma-Aldrich
5-Chloropyrimidine-2-thiol
95%
别名:
5-Chloro-2-mercaptopyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3ClN2S
CAS号:
分子量:
146.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
210-225 °C
官能团
chloro
SMILES字符串
Sc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H3ClN2S/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
InChI key
YQPFSEFXQRQMHG-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)