Merck
750123
Sigma-Aldrich
Chloro[2-dicyclohexyl(2′,6′-dimethoxybiphenyl)phosphine] gold(I)
97%
别名:
2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxybiphenyl gold(I) chloride, SPhos AuCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H35AuClO2P
分子量:
642.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
反应适用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
263-266 °C
SMILES字符串
Cl[Au].COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H35O2P.Au.ClH/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
PPKGSOIFMDZUMX-UHFFFAOYSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)