主要文件
748145
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)-4,6-dimethylpyridine
97%
别名:
(4,6-Dimethyl-2-pyridinyl)carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (4,6-dimethyl-2-pyridinyl)carbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18N2O2
分子量:
222.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
化驗
97%
形狀
solid
mp
75-79 °C
SMILES 字串
Cc1cc(C)nc(NC(=O)OC(C)(C)C)c1
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-8-6-9(2)13-10(7-8)14-11(15)16-12(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,13,14,15)
InChI 密鑰
VTOQKBTVQSCALH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
  • 技术规格说明书
  • 从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)