Merck
746649
Sigma-Aldrich
金纳米颗粒
150 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
别名:
Au NP, 金胶体
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 ML
$183.00
$183.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 ML
$183.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$183.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
表单
nanoparticles
suspension
浓度
~3.6E+9 particles/mL
OD
1
直径
150 nm
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.