Merck
745413
Sigma-Aldrich
Potassium benzyl cyanocarbamate
别名:
Looper Reagent, Potassium N-cyanocarbamic acid, phenylmethyl ester
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$416.00
$416.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$416.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7KN2O2
CAS号:
分子量:
214.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$416.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
质量水平
表单
solid
mp
228-232 °C
官能团
amine
phenyl
SMILES字符串
[K]N(C#N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2.K/c10-7-11-9(12)13-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
HZBHQPNPJVDRMR-UHFFFAOYSA-M
应用
In tandem with TMSCl, product generates an in situ N-silylcarbodiimide that rapidly guanylates a variety of amines at room temperature.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Looper; R. E.;
The Journal of Organic Chemistry, 76, 6957-6957 (2011)