Merck
74200
Sigma-Aldrich
十九酰氯
≥99.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)17COCl
CAS号:
分子量:
316.95
Beilstein:
1786242
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C19H37ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3
InChI key
BASNZTUXPUAQLZ-UHFFFAOYSA-N
注意
室温下可融化
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2