Merck
741205
Sigma-Aldrich
3-aminomethylphenylboronic acid, pinacol ester hydrochloride
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$272.00
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$272.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H21BClNO2
分子量:
269.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
188.3 °C
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(CN)c2
InChI
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-6-10(8-11)9-15;/h5-8H,9,15H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
BZZYJHQGJDCCCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)