Merck
576557
Sigma-Aldrich
2-氨基苯硼酸频哪醇酯
≥95%
别名:
2-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷-2-基)苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18BNO2
分子量:
219.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95%
表单
powder
mp
63-68 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2N
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8H,14H2,1-4H3
InChI key
ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant involved in synthesis of:
  • Indolo[3,4-cd][1]benzazepines via Pictet-Spengler-type cyclizations
  • Antimicrobial amphiphilic aryl peptideomimetics
  • Pyridoquinazolines and benzo[h][1,6]naphthyridines via intramolecular electrophilic substitution reactions
  • Thienopyridine derivatives
  • Dihydroquinolones
  • Methacrylamidophenylboronic acids
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)