Merck
740268
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxyphenol
97%
别名:
3-Methoxy-6-iodophenol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$153.00
$153.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$153.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7IO2
CAS号:
分子量:
250.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$153.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
70-75 °C
官能团
iodo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(I)c(O)c1
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
InChI key
UEKVFLARUBVPKA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)