Merck
739138
Sigma-Aldrich
3-(2-Iodophenyl)propionic acid
97%
别名:
2-Iodobenzenepropanoic acid, 3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$70.50
$70.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$70.50
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9IO2
CAS号:
分子量:
276.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$70.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
87-92 °C
官能团
carboxylic acid
iodo
SMILES字符串
OC(=O)CCc1ccccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI key
POJTZKMVSQVKNR-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)