Merck
739022
Sigma-Aldrich
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine solution
10 wt. % in THF
别名:
Bis(2-(di-tert-butylphosphino)ethyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H45NP2
分子量:
361.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
反应适用性
reagent type: ligand
浓度
10 wt. % in THF
折射率
n20/D 1.418
密度
0.911 g/mL at 25 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H45NP2/c1-17(2,3)22(18(4,5)6)15-13-21-14-16-23(19(7,8)9)20(10,11)12/h21H,13-16H2,1-12H3
InChI key
MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO 2004096735.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F
闪点(°C)
-17 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)