Merck
738301
Sigma-Aldrich
3-溴-2,5-二氨基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6BrN3
分子量:
188.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
122-127 °C
SMILES字符串
Nc1cnc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChI key
YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)